missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Cyno Monkey WISP-1/CCN4 (XP_005564175.1) VersaClone cDNA

Artikelnummer. 18782227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18782227 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18782227 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00 CHF
    325.50 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 19.50 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gen WISP-1/CCN4
Zugriffsnummer XP_005564175.1
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Einsatztyp 1117 bp
Gen-ID (Entrez) 8840
Gen-Alias CCN family member 4, CCN4, CCN4WISP1tc, WISP1, WISP-1, WISP1c, WISP1i, WNT1 induced secreted protein 1, Wnt-1 inducible signaling pathway protein 1, WNT1 inducible signaling pathway protein 1, wnt-1 signaling pathway protein 1, Wnt-1-induced secreted protein, WNT1-inducible-signaling pathway protein 1
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Cynomolgus Monkey
Menge 10 μg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.