Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey Flt-3 Ligand (XP_005589968.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18730807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18730807 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18730807 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3289
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00 CHF
    307.65 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 18.35 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Gen Flt-3 Ligand/FLT3L
Zugriffsnummer XP_005589968.1
Gen-ID (Entrez) 2323
Gen-Alias FL, FLG3L, Flt3 ligand, Flt3L, FLT3LG, fms-related tyrosine kinase 3 ligand, SL cytokine
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Cynomolgus Monkey
Produktlinie R&D Systems
Menge 10 μg