Learn More
Kartell Cylindrical Test Tube with Screw Cap, Polypropylene
Beschreibung
- For laboratory use
- For collection and evaluation of samples
- Caps are not autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Gelb |
| Farbe | Clear |
| Kapazität (metrisch) | 15 mL |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Polypropylene |
| Form | Cylindrical |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Sterilität | Nicht steril |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Mehr anzeigen |