Learn More
Agencinox™ Zylinderförmige Schaufel
Artikelnummer. p-8000007
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1 l
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11771913
Marke: Agencinox™ 915
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den kontaminationsfreien Probentransfer. Agencinox™ Mikro-Löffelspatel aus Edelstahl sind chemisch inert und mit glatten Oberflächen versehen.
  • Chemikalienschaufel aus 18/10 Edelstahl
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Produkttyp Schaufel
Material Edelstahl
Kapazität (metrisch) 500 ml
Größe 75 mm
Modell Zylindrisch
Zertifizierung/Konformität AISI 304
Länge (metrisch) 150 mm