Learn More
Agencinox™ Zylinderförmige Schaufel
Artikelnummer. 11791913
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1 l
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11791913 2 l 1 Stück
11771913 500 ml 1 Stück
11781913 1 l 1 Stück
10269070 2 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11791913 Lieferant Agencinox™ Lieferanten-Nr. 923
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den kontaminationsfreien Probentransfer. Agencinox™ Mikro-Löffelspatel aus Edelstahl sind chemisch inert und mit glatten Oberflächen versehen.
  • Chemikalienschaufel aus 18/10 Edelstahl
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Produkttyp Spatel
Material Edelstahl (18/10)
Kapazität (metrisch) 2 l