Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße
Artikelnummer. 11502294
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,25 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11502294 0,25 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11502294 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 06031149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00 CHF
    834.94 CHF / 1 Stück
    Sparen 535.06 CHF
    39% Rabatt
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zylindrisches Reaktionsgefäß mit Temperiermantel und Entnahmeventil
  • Mit Graduierungen
  • Mit Laborflansch (LF)
  • Mit Nut
  • Enthält zwei Verbindungsstücke (mit Kugelflanschen KF 15)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Lieferung mit 2 Kunststoffoliven GL14/18 und Schraubverschlüs
Spezifikation
Beschreibung Ventilbohrung 10 mm, Flansch 60
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch 60 mm
Kapazität (metrisch) 0,25 L
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) Gesamt - 300 mm, innen - 170 mm
Anzahl pro Packung 1
Schliffverbindung KF 15
Graduated Ja
Außendurchmesser (metrisch) 90 mm