Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit Temperiermantel und Entnahmeventil, mit Gewinde
Artikelnummer. 11552284
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
Enthält:
Laborflansch 100
Laborflansch 150
Laborflansch 60
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11552284
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06030279
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zylindrische Form, mit Graduierungen
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung, Laborflansch LF und Entnahmeventil. Thermostatischer Mantel mit GL 14-, GL 18-, KF 15- oder KF 25-Steckverbindern.
Spezifikation
Beschreibung DURAN™ Schläuche
Kapazität (metrisch) 4 L
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 495 mm
Enthält Laborflansch 100
Produkttyp Reaktionsgefäß
Form Zylinder