Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit flachem Boden
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06000588
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
DURAN™ Schläuche | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Laborflansch 200 | |
Zylindrisch | |
215 mm |
10 L | |
430 mm | |
Reaktionsgefäß | |
Flach |