Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit flachem Boden
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06000276
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11572164
  • 491.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
DURAN™ Schläuche
Borosilikatglas, Duran Glas
Laborflansch 100
Zylindrisch
160 mm
3 L
300 mm
Reaktionsgefäß
Flach