Learn More
Kartell™ Zylindrische Gläser mit geripptem Deckel
Artikelnummer. p-8000291
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 ml
120 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10739661 70 ml 100 Stück
10254521 120 mL 100 Stück
12543197 250 ml 50 Stück
11959848 500 ml 50 Stück
12368550 1000 ml 20 Stück
10515241 1500 ml 10 Stück
10253901 2000 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10739661 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0156300
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Die leichten Behälter aus HDPE gewährleisten optimale Festigkeit. Bei den zylinderförmigen Kartell™ Gläsern mit geriffeltem Verschluss handelt es sich um kostengünstige umweltfreundliche Behälter für Pulver, Pasten und Feststoffe.
Die leichten Behälter aus HDPE gewährleisten optimale Festigkeit.Bei den zylinderförmigen Kartell™ Gläsern mit geriffeltem Verschluss handelt es sich um kostengünstige umweltfreundliche Behälter für Pulver, Pasten und Feststoffe.
  • Außergewöhnliche Weithalsflaschen mit Einlage und Verschluss
  • Gerippte Schutzkappe für besseren Griff
  • Auslaufsicher
  • Geeignet für Lebensmittel gemäß Rahmenverordnung (EG) 1935/2004 und Kommissionsverordnung (EU) 10/2011
  • <
Specifications
Kapazität (metrisch) 70 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 36 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel, Pulver, Feststoffe, Cremes oder halbfeste Stoffe, Kristalle und hygroskopische Stoffe
Enthält Einsatz und gerippte Kappe
Material HDPE
Zertifizierung/Konformität EG-Verordnung 1935/2004, EG-Verordnung 10/2011
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 60 mm
Produkttyp Gefäß
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Verschlusstyp Gerippt