Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Druckausgleichstrichter, mit PTFE-Stopfen
Artikelnummer. 30564740
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verbindungsnummer:
14/23 NS
29/32 NS
29/32 NS
Enthält:
Druckausgleichschlauch
ohne Druckgleichgewichtsschlauch
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verbindungsnummer Enthält unitSize
30564740 1000 ml 29/32 NS Druckausgleichschlauch 1 Stück
10589041 1000 ml 29/32 NS Druckausgleichschlauch 2 Stück
10047810 1000 ml 29/32 NS ohne Druckgleichgewichtsschlauch 2 Stück
10635041 100 ml 14/23 NS Druckausgleichschlauch 2 Stück
10343001 100 ml 29/32 NS ohne Druckgleichgewichtsschlauch 2 Stück
10500012 250 ml 29/32 NS ohne Druckgleichgewichtsschlauch 2 Stück
10519241 25 ml 14/23 NS ohne Druckgleichgewichtsschlauch 2 Stück
10740651 250 ml 29/32 NS Druckausgleichschlauch 2 Stück
10149650 500 ml 29/32 NS ohne Druckgleichgewichtsschlauch 2 Stück
10707711 25 ml 14/23 NS Druckausgleichschlauch 2 Stück
12586229 50 ml 14/23 NS Druckausgleichschlauch 2 Stück
10590002 50 ml 29/32 NS ohne Druckgleichgewichtsschlauch 2 Stück
10792132 500 ml 29/32 NS Druckausgleichschlauch 2 Stück
12556229 50 ml 29/32 NS Druckausgleichschlauch 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 30564740 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 04377014
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nützlich für den Transport von Flüssigkeiten und den Umgang mit luftempfindlichen Reagenzien in einer versiegelten Umgebung mit Inertgas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ druckausgleichenden Tropftrichter bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosili
  • Mit Skala (ca. Volumen/ml)
  • Mit Druckausgleichsrohr
  • Mit Gewindearretierung
  • Zylindrische Form mit NS-Buchse und -Kegel
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Skala Ja
Enthält Druckausgleichschlauch
Verbindungsnummer 29/32 NS
Produkttyp Tropftrichter