Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter
Für den sicheren, einfachen und genauen Flüssigkeitstransfer im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ B0495571
Additional Details : Gewicht : 0.16200kg
Beschreibung
- Mit Beschriftungsschild
- Mit NS-Fassung und Konus
- Mit Skala (ca. Volumen/ml)
- Mit Druckausgleichsrohr
- Mit Gewindearretierung
- Korrosionsfrei und resistent gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
100 ml | |
Duran Glas, Borosilicate Glass | |
Extended Core, DIN 12567 |