Learn More
KGW Isotherm™ Zylindrische Dewar-Kolben, blau mit Griff
Artikelnummer. p-7147297
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
1500 ml
Außendurchmesser (metrisch):
95 mm. (105 mm)
120 bis 130 mm
Höhe (metrisch):
290 mm
300 mm
Modell:
G 15 C, Vollständig versilbert
G 9 C, Fully silvered
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15781977
Marke: KGW Isotherm™ 1068
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dewar-Kolben nach DIN EN ISO 16496. KGW-Isotherm zylindrische Dewar-Kolben, blau mit Seitengriff bieten hohe Isolationszuverlässigkeit und einfache Handhabung in einem wirtschaftlichen Produkt. Erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitäten, mit separat erhältlichen Steckern.
  • Aus Borosilikatglas gemäß ISO 3585
  • Schutzhülle aus blau beschichtetem Metall
  • Vollständig versilbert
  • Einfache Handhabung mit seitlichem Griff
  • Anwendungsbereiche:
    • Flexible Anwendungen in Labor, Medizin und Biotechnologie
    • Isolierte Lagerung und Transport kleiner Proben über kurze Entfernungen
    • Unter flüssigen oder festen Kühlmitteln lagern (z. B. flüssiges N2- und CO2-Trockeneis)
    • Druckloser Bereich für Kühlmittel
  • Chemische Eigenschaften:
    • Hydrolytische Beständigkeit: gemäß ISO 719 (98°C)
    • Hydrolytische Beständigkeit: gemäß ISO 720 (121°C)
    • Säurebeständigkeit: gemäß ISO 1776
    • Alkalische Beständigkeit: gemäß ISO 695-A2
  • Temperaturbereich:
    • Glasnachfüllung von -200°C bis +150°C, für kurze Zeit 200°C
    • Gehäuse mit Befestigungsgummi und Latzellpuffer von -10°C bis +60°C
Spezifikation
Kappentyp Plug
Farbe Blau
Außendurchmesser (metrisch) 95 mm. (105 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierte Lagerung und Transport in geringer Entfernung
Zur Verwendung mit (Geräte) Coolant
Innenhöhe (metrisch) 235 mm
Höhe (metrisch) 290 mm
Enthält Griff/Seitengriff
Modell G 9 C, Fully silvered
Basismaterial Coated Metal
Kapazität (metrisch) 1 l
Innendurchmesser (metrisch) 77 mm
Material Borosilikatglas