Learn More
KGW Isotherm™ Zylindrische Dewar-Kolben, blau mit Griff
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
1500 ml
Außendurchmesser (metrisch):
95 mm. (105 mm)
120 bis 130 mm
Höhe (metrisch):
290 mm
300 mm
Modell:
G 15 C, Vollständig versilbert
G 9 C, Fully silvered
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas gemäß ISO 3585
- Schutzhülle aus blau beschichtetem Metall
- Vollständig versilbert
- Einfache Handhabung mit seitlichem Griff
- Anwendungsbereiche:
- Flexible Anwendungen in Labor, Medizin und Biotechnologie
- Isolierte Lagerung und Transport kleiner Proben über kurze Entfernungen
- Unter flüssigen oder festen Kühlmitteln lagern (z. B. flüssiges N2- und CO2-Trockeneis)
- Druckloser Bereich für Kühlmittel
- Chemische Eigenschaften:
- Hydrolytische Beständigkeit: gemäß ISO 719 (98°C)
- Hydrolytische Beständigkeit: gemäß ISO 720 (121°C)
- Säurebeständigkeit: gemäß ISO 1776
- Alkalische Beständigkeit: gemäß ISO 695-A2
- Temperaturbereich:
- Glasnachfüllung von -200°C bis +150°C, für kurze Zeit 200°C
- Gehäuse mit Befestigungsgummi und Latzellpuffer von -10°C bis +60°C
Spezifikation
Spezifikation
| Kappentyp | Plug |
| Farbe | Blau |
| Außendurchmesser (metrisch) | 95 mm. (105 mm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierte Lagerung und Transport in geringer Entfernung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Coolant |
| Innenhöhe (metrisch) | 235 mm |
| Höhe (metrisch) | 290 mm |
| Enthält | Griff/Seitengriff |
| Modell | G 9 C, Fully silvered |
| Basismaterial | Coated Metal |
| Mehr anzeigen |