Learn More
Kartell™ Zylinderförmiges Zentrifugenröhrchen
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine verbesserte Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Autoklavierbare, geriffelte Kartell™ Zylinderzentrifugenröhrchen bieten Stabilität in einem korrekt ausbalancierten Rotor und eignen sich für den Einsatz als konventionelles Reagenzglas.
Marke: Kartell™ 0030600
45.50 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine verbesserte Transparenz und gute chemische Beständigkeit.Autoklavierbare, geriffelte Kartell™ Zylinderzentrifugenröhrchen bieten Stabilität in einem korrekt ausbalancierten Rotor und eignen sich für den Einsatz als konventionelles Reagenzglas.
- Der Aufbau aus stabilem Polypropylen sorgt im Labor für Sicherheit und Wirtschaftlichkeit mit reduzierter Bruchgefahr
- Hält Temperaturen bis zu 120 °C stand
- Mit Rand
- Autoklavierbar
- Kann auch als Laborreagenzglas verwendet werden*
Spezifikation
48 ml | |
Zentrifugationsanwendungen, konventionelle Reagenzgläser | |
Zylindrisch | |
Zentrifugenröhrchen |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
30 mm | |
3000 × g |