Learn More
Sartorius™ Justier- und/oder Prüfgewicht 200g Klasse F2 inkl Justier- und/oder Prüfgewicht 200g Klasse F2 inkl.
Kalibrieren Sie Ihre Waage zuverlässig mit diesem fein gearbeiteten, speziellen Stahlgewicht. Das Sartorius™ zylindrische Kalibriergewicht ist hochpoliert und nicht magnetisierbar.
182.00 CHF - 222.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Kalibriergewicht |
---|---|
Klassifikation | Klasse F2 – geeignet für die Rückverfolgbarkeit von Gewichten der OIML-Klasse M1 und niedriger |
Material | Spezialstahl |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Dichte | 7,950 kg/m3 |
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15336660
|
Sartorius™
YCW5248-02 |
200 g |
222.00 CHF
200 Gramm |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11363424
|
Sartorius™
YCW624-AC-00 |
2 kg |
182.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Zylindrisches Gewicht
- Spezialstahl
- Hochpoliert
- Nicht magnetisierbar
- Sehr korrosionsbeständig
- Klasse F2 – geeignet für die Rückverfolgbarkeit von Gewichten der OIML-Klasse M1 und niedriger
Spezifikation
Kalibriergewicht | |
Spezialstahl | |
7,950 kg/m3 |
Klasse F2 – geeignet für die Rückverfolgbarkeit von Gewichten der OIML-Klasse M1 und niedriger | |
Kunststoff | |
Laborwaage |