Learn More
Brand™ SILBERBRAND Messzylinder, Klasse B, hohe Form, Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht den DIN EN ISO 4788-Normen. BRAND™ Silberbrand™ Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse B mit hoher Form verfügen über kurze Graduierungsmarkierungen für genaue Volumenbestimmung, integrierter Tülle für einfaches Ausgießen und sechseckigem Sockel für Stabilität.
Marke:  Brand™ 31754
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11818341
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Borosilikatglas.
  • Entspricht den DIN EN ISO 4788-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Klasse B
  • Hohe Form
  • Enge Graduierungspunkte für eine genaue Volumenbewertung.
  • Integrierte Tülle für einfaches Ausgießen.
  • Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Weiß
DIN EN ISO 4788
365 mm
Graduierte Messzylinder
500 ml
5 ml
5 ml
To Contain
Rund
B
±4 ml
Borosilikatglas
Einteilungen, weiße, kurze Graduierungen aus Emaillefarbe
Autoklavierbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ SILBERBRAND Messzylinder, Klasse B, hohe Form, Borosilikatglas >