missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

λ-Cyhalothrin, TRC

Artikelnummer. 30354181
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30354181 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30354181 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC988980500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material lambda-Cyhalothrin
CAS 91465-08-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C23 H19 Cl F3 N O3
Menge 500 mg
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, [1α(S*),3α(Z)]-(±)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-, (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1S,3S)-rel- (9CI), A 12871A, Ambush Super, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-, (1R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1S,3S)-, Cyhalothrin K, Demand, Demand Pestab, Grenade ER, Hallmark, ICI-A 0321, ICON Maxx, Icon, Karate, Karate 1E, Karate 2.5EC, Karate K, Karate King, Karate Z, Karate Zeon, Karate Zeon 050CS, Karate Zeon 100CS, Kung Fu, Lamdex, Matador, Matador (insecticide), Molniya, NUP 05077, PP 321, REEVA 5, Scimitar, Spectracide Trazicide, Spectracide Triazicide Soil and Turf Insect Killer, Taiga Z, Warrior, Warrior II, Warrior T, Warrior Zeon, lambda-Cyhalothrin, λ-Cyhalothrin
InChI-Formel InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-/t17-,18+,20-/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@H](\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)[C@@H]1C(=O)O[C@@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
IUPAC-Name [(R)-Cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (1S,3S)-3-[(Z)-2-Chlor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 449.85
Formelmasse 449.1
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.