Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluorite: Cy2
Artikelnummer. 10156904 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
2 x 5 nM
5 nM
5 x 5 nM
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10156904
Marke: Cytiva 25800860
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglichen den Nachweis von bis zu drei vormarkierten Proteinproben und -standards auf demselben2-D-Elektrophorese-Gel
  • Die auf Größe und Ladung abgestimmten Farbstoffe ermöglichen die gleichzeitige Migration gekennzeichneter Proben innerhalb des Gels
  • Helle und hochempfindliche Farbstoffe ermöglichen die Verwendung des minimalen Markierungsverfahrens
  • Minimaler Signalverlust während der Markierung, Trennung und Messung
  • Keine Signaländerung über einen weiten pH-Bereich, der während der First Dimension (IEF)-Trennung verwendet wird
  • Diskretes Signal von jedem Fluor mit minimalem Crosstalk trägt zu hoher Genauigkeit bei
  • Gestattet die Markierung von 50 μg Protein pro Markierungsreaktion
Für allgemeine 2-D-Anwendungen, bei denen ausreichend Probenmengen verfügbar sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Fest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine 2-D-Anwendungen, wenn die Probe in ausreichender Menge vorliegt, Erkennung von bis zu drei markierten Proteinproben und Standards auf demselben 2D-Elektrophorese-Gel
Menge 2 x 5 nM
Produkttyp Amersham CyDye DIGE Fluor Cy2 Farbstoff zur Minimalmarkierung
Kitinhalt 10 nmol CyDye DIGE Fluor Cy2 Farbstoff zur Minimalmarkierung
Ausreichend für Für Experimente mit einer begrenzten Variablenanzahl, bis hin zur 25-Markierung
Inhalt und Lagerung -15°bis -30 °C
Farbe Blau
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr||
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.