Learn More
Trajan Scientific and Medical™ CYDEX-B GC-Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Trennung chiraler Verbindungen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0.22 mm |
| Typ | CYDEX-B GC-Kapillarsäulen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung von enantiomeren Verbindungen die in natürlichen Produkten vorkommen |
| Temperaturbereich | 30° bis 220/240 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 25 m |
| Material | Permethyliertes Beta-Cyclodextrin (Chiral) |
| Verpackungsmaterial | CYDEX-B |