missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cycloxydimsulfon-Glutarsäure 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30313352
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313352 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30313352 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11837010AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cycloxydim-sulfone-glutaric acid
CAS 119725-81-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cycloxydim-sulfone-glutaric acid
Versandbedingung +20°C
Summenformel C10 H16 O6 S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Pentanedioic acid, 3-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-, S,S-dioxide, 2H-Thiopyran, pentanedioic acid deriv.
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O6S/c11-9(12)4-8(5-10(13)14)7-2-1-3-17(15,16)6-7/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)CC(CC(=O)O)C1CCCS(=O)(=O)C1
IUPAC-Name 3-(1,1-Dioxothian-3-yl)pentandisäure
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 264.3
Menge 1 mL
Formelmasse 264.0668 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.