Learn More
Tocris Bioscience™ Cyclosporin H
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18799206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18799206 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18799206 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6982/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.00 CHF
    434.70 CHF / 5 Milligramm
    Sparen 25.30 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Enhances lentiviral transduction
Cyclosporin H is a viral transduction enhancer. Increases lentiviral transduction up to 10-fold in human cord blood-derived hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs). Displays an additive effect when combined with rapamycin (Cat. No. 1292) or prostaglandin E2 (Cat. No. 2296). Lacks immunosuppressant activity of cyclosporin A (Cat. No. 1101).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(N-Methyl-D-valine)cyclosporin A
CAS 83602-39-5
Menge 5 mg
Ziel Viral Transduction Enhancers
Summenformel C62H111N11O12
Reinheit 97%