Learn More
Cyclosporin C, TRC
Artikelnummer. 30133571
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133571 50 mg 50 Milligramm
30006028 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133571 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98890550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59787-61-0
Summenformel C62 H111 N11 O13
Molekulargewicht (g/mol) 1218.61
Synonym Ciclosporin C, 7-L-Threonine-cyclosporin A, Cyclosporin C, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane, cyclic peptide deriv., Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(3R,4R,6E)-6,7-didehydro-3-hydroxy-N,4-dimethyl-L-2-aminooctanoyl-L-threonyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl]
IUPAC-Name (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S)-30-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-33-[(E,1R,2R)-1-Hydroxy-2-methylhex-4-enyl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-Nonamethyl-6,9,18,24-Tetrakis(2-Methylpropyl)-3,21-di(Propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritritcontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-Undecone
SMILES C\C=C\C[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H](NC1=O)[C@@H](C)O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclosporin C
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C62H111N11O13/c1-25-26-27-39(14)52(76)51-56(80)66-49(42(17)74)60(84)67(18)32-47(75)68(19)43(28-33(2)3)55(79)65-48(37(10)11)61(85)69(20)44(29-34(4)5)54(78)63-40(15)53(77)64-41(16)57(81)70(21)45(30-35(6)7)58(82)71(22)46(31-36(8)9)59(83)72(23)50(38(12)13)62(86)73(51)24/h25-26,33-46,48-52,74,76H,27-32H2,1-24H3,(H,63,78)(H,64,77)(H,65,79)(H,66,80)/b26-25+/t39-,40+,41-,42-,43+,44+,45+,46+,48+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
Formelmasse 1217.8363