Learn More
Cycloserin, Mikromol™
Artikelnummer. 17968154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17968154 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17968154 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3028.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Cycloserin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cycloserine
CAS 68-41-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cycloserine
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C3 H6 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cycloserine, D-(+)-Cycloserine, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (4R)-, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (+)- (8CI), 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (R)-, (+)-Cycloserine, (4R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (R)-(+)-Cycloserine, (R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (R)-Cycloserine, Closerin, Closina, Cyclo-D-serine, Cyclorin, D-4-Amino-3-isoxazolidinone, D-4-Amino-3-isoxazolidone, D-CS, D-Cycloserine, Farmiserina, Micoserina, Miroseryn, NSC 154851, NSC 76029, Novoserin, Orientomycin, Oxamycin, PA 94, Seromycin, Tisomycin, Wasserina, d-4-Amino-3-isoxazolidinone, alpha-Cycloserine
InChI-Formel InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
SMILES N[C@@H]1CONC1=O
IUPAC-Name (4R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
Menge 250 mg
Formelmasse 102,0429 g/mol