Learn More
Cyclopropylmethylbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclopropylmethyl Bromide |
| CAS | 7051-34-5 |
| Summenformel | C4H7Br |
| Menge | 10 g |
| Synonym | (Bromomethyl)cyclopropane, 1-(Bromomethyl)cyclopropane, Cyclopropanemethyl Bromide, Cyclopropylcarbinyl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H7Br/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2 |
| SMILES | C1CC1CBr |
| IUPAC-Name | Brommethylcyclopropan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 135 |
| Formelmasse | 133.9731 |