Learn More
Cyclopropylcarboxamidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429626 5 g 5 Gramm
11419626 1 g 1 Gramm
11439626 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429626 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20185.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 57297-29-7 | C4H9ClN2 | 120.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57297-29-7
Summenformel C4H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 120.58
MDL-Nummer MFCD00053010
InChI-Schlüssel JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboximidamide hydrochloride, cyclopropane-1-carboximidamide hydrochloride, cyclopropanecarboxamidine hydrochloride, cyclopropylcarbamidine hydrochloride, cyclopropanecarboxamidine hcl, cyclopropyl carbamidine hydrochloride, clcyopropylcarbamidine hydrochloride, cyclopropylcarboxamidine hydrochloride, cyclopropyl carbamidine hcl, cyclopropanecarboximidamide, monohydrochloride
PubChem CID 2781916
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)C1CC1
Specifications
Chemischer Name oder Material Cyclopropylcarboxamidine hydrochloride
Schmelzpunkt 122°C to 123°C
Menge 5 g
Beilstein 4507255
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name Wasserstoff-cyclopropancarboximidamidchlorid
Formelmasse 120.59
Reinheit (%) 97%