Learn More
Cyclopropylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021490
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11431498
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13844.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 765-30-0 | C3H7N | 57.096 g/mol
Cyclopropylamine) is used in the preparation of N-[4-(4-fluoro)phenyl-2-aminothiazol-5-yl]pyrimidin-2-yl-alkylamine derivatives. It is also used to prepare Pt(CPA)2(bismethylthiomethylenepropanedioate) and Pt(CPA)2(bisethylthiomethylenepropanedioate) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopropylamin) wird zur Herstellung von n-[4-(4-Fluor)phenyl-2-Aminothiazol-5-yl]pyrimidin-2-yl-Alkylamin-Derivaten verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Pt(CPA)2-(Bismethylthiomethylenpropandioat) und Pt(CPA)2-(Bisethylthiomethylenpropandioat)-Komplexen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ether und Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 765-30-0
Summenformel C3H7N
Molekulargewicht (g/mol) 57.096
MDL-Nummer MFCD00001301
InChI-Schlüssel HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine
PubChem CID 69828
ChEBI CHEBI:34660
IUPAC-Name Cyclopropanamin
SMILES C1CC1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylamine
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.824
Siedepunkt 49°C to 50°C
Flammpunkt −25°C (−13°F)
Brechungsindex 1.4206
Menge 10 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 741858
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether and chloroform.
Formelmasse 57.1
Reinheit (%) ≥98%