Learn More
Cyclopropylacetylen, TRC
Artikelnummer. 30354711
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30354711 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30354711 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98893510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylacetylene
CAS 6746-94-7
Summenformel C5H6
Menge 10 g
Synonym Ethynylcyclopropane, Cyclopropylethyne
InChI-Formel InChI=1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2
SMILES C#CC1CC1
IUPAC-Name Ethinylcyclopropan
Molekulargewicht (g/mol) 66.1
Formelmasse 66.047