Learn More
Cyclopropylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490248 25 g 25 Gramm
15480248 5 g 5 Gramm
15400258 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53440.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6746-94-7 | C5H6 | 66.103 g/mol
Cyclopropylacetylene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopropylacetylen wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6746-94-7
Summenformel C5H6
Molekulargewicht (g/mol) 66.103
MDL-Nummer MFCD02181090
InChI-Schlüssel NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylacetylene, cyclopropyl acetylene, ethynyl cyclopropane, cyclopropane,ethynyl, cyclopropane, ethynyl, cyclopropylethyne, cyclopropyacetylene, ethynyl-cyclopropane, ethynylcyclo-propane, cyclopropylacethylene
PubChem CID 138823
IUPAC-Name Ethinylcyclopropan
SMILES C#CC1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylacetylene
Dichte 0.781
Siedepunkt 51°C
Flammpunkt −17°C (−1°F)
Brechungsindex 1.429
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 66.1
Reinheit (%) 97%