Learn More
Cyclopropylmethylketon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450014
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450014 500 g -
11430014 25 g 25 Gramm
11440014 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450014 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13540.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 765-43-5 | C5H8O | 84.118 g/mol
Cyclopropyl methyl ketone was used in the preparation of homoallylic alcohols. Acetylcyclopropane is used as an intermediate for the manufacturing pharmaceuticals, agrochemicals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopropylmethylketon wurde bei der Herstellung von homoallylischen Alkoholen verwendet. Acetylcyclopropan wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Pharmazeutika, Agrochemikalien und anderen organischen Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 765-43-5
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.118
MDL-Nummer MFCD00001297
InChI-Schlüssel HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone
PubChem CID 13004
IUPAC-Name 1-Cyclopropylethanon
SMILES CC(=O)C1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropyl methyl ketone
Schmelzpunkt <-70°C
Dichte 0.898
Siedepunkt 113°C to 114°C
Flammpunkt 16°C (61°F)
Brechungsindex 1.424
Menge 500 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1633817
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 99%