Learn More
Cyclopropyl-4-methoxyphenylketon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455586 25 g 25 Gramm
11445586 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20725.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7152-03-6 | C11H12O2 | 176.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7152-03-6
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.22
MDL-Nummer MFCD00001296
InChI-Schlüssel YKZSVEVTRUSPOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl 4-methoxyphenyl methanone, cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone, methanone, cyclopropyl 4-methoxyphenyl, chembl82673, cyclopropyl-4-methoxyphenyl methanone, cyclopropyl-4-methoxy-phenyl-methanone, maybridge3_006117, 4-methoxybenzoylcyclopropane, cyclopropyl p-anisyl ketone, methanone,cyclopropyl 4-methoxyphenyl
PubChem CID 81580
IUPAC-Name Cyclopropyl-(4-Methoxyphenyl)methanon
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Siedepunkt 158°C to 160°C (4.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 2046539
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 98%