Learn More
Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amin, TRC
Artikelnummer. 30349688
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30349688 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30349688 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98914250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine
CAS 1051418-97-3
Summenformel C3 2H4 H3 N
Menge 50 mg
Synonym Cyclopropan-2,2,3,3-d4-amine (ACI), 2,2,3,3-Tetradeuteriocyclopropan-1-amine, Cyclopropylamine-2,2,3,3-D4, Aminocyclopropane-2,2,3,3-d4, Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine
InChI-Formel InChI=1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2
SMILES [2H]C1([2H])C(N)C1([2H])[2H]
IUPAC-Name 2,2,3,3-Tetradeuteriocyclopropan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 61.12
Formelmasse 61.083