Learn More
Cyclopropansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493837 5 g 5 Gramm
11462230 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H29107.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 139631-62-2 | C3H5ClO2S | 140.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139631-62-2
Summenformel C3H5ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 140.58
MDL-Nummer MFCD01631933
InChI-Schlüssel PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanesulfonylchloride, chlorocyclopropylsulfone, cyclopropanesulphonyl chloride, cyclopropylsulfonyl chloride, cyclopropylsulphonyl chloride, cyclopropane sulfonyl chloride, cyclopropanesulfonic acid chloride, pubchem10869, acmc-209cje, cyclopropylsulfonylchloride
PubChem CID 2760919
IUPAC-Name Cyclopropansulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropanesulfonyl chloride
Dichte 1.39
Siedepunkt 60°C (2 mmHg)
Flammpunkt 96°C (205°F)
Brechungsindex 1.477
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 140.59
Reinheit (%) 97%