Learn More
Cyclopropanemethylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378066
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378066 1 g 1 Gramm
11388066 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13353.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7252-53-1 | C4H9ClN | 106.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7252-53-1
Summenformel C4H9ClN
Molekulargewicht (g/mol) 106.57
MDL-Nummer MFCD00012544
InChI-Schlüssel MQCZBGGAZQXTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanemethylamine hydrochloride, cyclopropylmethanamine hydrochloride, cyclopropylmethyl ammonium chloride, cyclopropylmethylamine hydrochloride, aminomethylcyclopropane hydrochloride, 1-cyclopropylmethanamine hydrochloride, aminomethyl cyclopropane hydrochloride, cyclopropylmethanaminium chloride, cyclopropylmethylamin hydrochloride, cyclopropylmethanamine-hydrochloride
PubChem CID 81671
IUPAC-Name 1-cyclopropylmethanamine hydrochloridyl
SMILES [Cl].NCC1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropanemethylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 202°C to 205°C
Menge 1 g
Beilstein 3906936
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 107.58
Reinheit (%) 98%