Learn More
Cyclopropanemethylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411688
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11411688
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13946.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2516-47-4 | C4H9N | 71.123 g/mol
Cyclopropanemethylamine used in studies of potential inhibitors of glycine cleavage system of brain and liver mitochondria. It is used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopropanmethylamin, wird in Studien über potenzielle Inhibitoren des Glycinspaltsystems von Gehirn- und Lebermitochondrien verwendet. Es wird in der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Geschützt vor Oxidationsmitteln, Luft und Kohlendioxid lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2516-47-4
Summenformel C4H9N
Molekulargewicht (g/mol) 71.123
MDL-Nummer MFCD00037147
InChI-Schlüssel IGSKHXTUVXSOMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylmethylamine, cyclopropanemethylamine, cyclopropanemethanamine, aminomethylcyclopropane, aminomethyl cyclopropane, 1-cyclopropylmethanamine, cyclopropane methyl amine, cyclopropylmethylamin, cyclopropanmethylamine
PubChem CID 75646
IUPAC-Name Cyclopropylmethanamin
SMILES C1CC1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropanemethylamine
Dichte 0.82
Siedepunkt 85°C to 86°C
Flammpunkt 2°C (36°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.433
Menge 25 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 773674
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 71.12
Reinheit (%) ≥98%