missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclopropancarboxyl-Carnitinchlorid, TRC

Artikelnummer. 30007606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007606 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007606 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC179157100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C11 H20 N O4 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 265.73
IUPAC-Name [3-Carboxy-2-(Cyclopropancarbonyloxy)Propyl]-Trimethyl-Ammonium; Chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(CC(=O)O)OC(=O)C1CC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cyclopropanecarboxyl Carnitine Chloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyclopropanecarboxyl Carnitine Chloride
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C11H19NO4.ClH/c1-12(2,3)7-9(6-10(13)14)16-11(15)8-4-5-8;/h8-9H,4-7H2,1-3H3;1H
Lösungstyp Neat
Industry Type Forensics
Menge 100 mg
Formelmasse 265.1081
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.