Learn More
Cyclopropancarboxaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclopropanecarboxaldehyde |
| CAS | 1489-69-6 |
| Summenformel | C4H6O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-(Formyl)cyclopropane, 2-Cyclopropanecarboxaldehyde, Cyclopropylcarboxaldehyde, Formylcyclopropane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6O/c5-3-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2 |
| SMILES | O=CC1CC1 |
| IUPAC-Name | Cyclopropancarbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 70.09 |
| Formelmasse | 70.0419 |