Learn More
Cyclopropancarboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313736
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11313736 1 g 1 Gramm
11323736 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14931.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1489-69-6 | C4H6O | 70.091 g/mol
Cyclopropanecarboxaldehyde reacts with Grignard or organolithium reagents to give the expected secondary alcohols. These are susceptible to ring opening in the presence of HBr, providing stereoselective access to homoallylic bromides. It is also used in the synthesis of eta(2)-enonenickel complexes by reacting with [Ni(cod)(2)] (cod = 1,5-cyclooctadiene) and PBu(3) and to prepare a cyclopropylidene tetralone which underwent an enantioselective palladium-catalyzed [3+2] TMM cycloaddition providing a chiral spiro-fused cyclopentene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopropanecarboxaldehyd reagiert mit Grignard- oder Organolithiumreagenzien, um die erwarteten sekundären Alkohole zu geben. Diese sind anfällig für Ringöffnung in Gegenwart von HBr, wodurch der stereoselektive Zugriff auf homoallylische Bromide ermöglicht wird. Es wird auch zur Synthese von eta(2)-Enonenickel-Komplexen verwendet, indem es mit [Ni(cod)(2 )] (cod =1,5-cyclooctadien) und PBU(3) reagiert und ein Cyclopropyliden-Tetralon vorbereitet, das eine enantioselektive Palladium-katalysierte [3+2] TMM-Cycloadierung durchlaufen hat, die ein chirales Cyclopenten liefert.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2–8 °C. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1489-69-6
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.091
MDL-Nummer MFCD00012261
InChI-Schlüssel JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboxaldehyde, formylcyclopropane, cyclopropylmethanal, cyclopropanecarboxyldehyde, cyclopropanal, cyclopropane aldehyde, cyclopropancarbaldehyd, cyclopropancarbaldehyde, cyclopropancarboxaldehyde, cyclopropanecarboaldehyde
PubChem CID 123114
IUPAC-Name Cyclopropancarbaldehyd
SMILES C1CC1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropanecarboxaldehyde
Dichte 0.938
Siedepunkt 98°C to 101°C
Flammpunkt 7°C (44°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.4298
Menge 1 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 906781
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.