Learn More
Cyclopropanecarbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyclopropanecarbonitrile is used to prepare cis and trans crotonitrile and allyl cyanide. Further, it reacts with phenylmagnesium bromide to give cyclopropyl-phenyl ketone-imine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cyclopropanecarbonitril wird zur Vorbereitung von cis- und trans-Crotonitril und Allylcyanid verwendet. Reagiert darüber hinaus Phenylmagnesiumbromid zu Cyclopropyl-Phenylketon-Imin.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclopropanecarbonitrile |
| Dichte | 0.905 |
| Siedepunkt | 134°C to 135°C |
| Flammpunkt | 32°C (89°F) |
| Geruch | Recognizable |
| Brechungsindex | 1.421 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN3275 |
| Beilstein | 635790 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
| Mehr anzeigen |