Learn More
Cyclophosphamid EP Verunreinigung F (Cyclophosphamid USP Verwandte Verbindung C), Mikromol™
Beschreibung
Cyclophosphamid EP Verunreinigung F (Cyclophosphamid USP Verwandte Verbindung C)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-aminopropyl dihydrogen phosphate |
| CAS | 1071-28-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-aminopropyl dihydrogen phosphate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C3 H10 N O4 P |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Aminopropyl Dihydrogen Phosphate, 1-Propanol, 3-amino-, 1-(dihydrogen phosphate), 1-Propanol, 3-amino-, dihydrogen phosphate (ester) (6CI,7CI,8CI,9CI), 3-Aminopropyl dihydrogen phosphate, 3-Aminopropyl monophosphate, Cyclophosphamide Related Compound C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H10NO4P/c4-2-1-3-8-9(5,6)7/h1-4H2,(H2,5,6,7) |
| SMILES | NCCCOP(=O)(O)O |
| IUPAC-Name | 3-Aminopropyldihydrogenphosphat |
| Mehr anzeigen |