Learn More
Cyclopentylmagnesiumchlorid, 1 M in MeTHF, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498047 100 mL 100 Milliliter
15408057 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51166.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32916-51-1
Summenformel C5H9ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 128.88
MDL-Nummer MFCD00001357
InChI-Schlüssel GROGEABZCKQTJW-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopentylmagnesium chloride, cyclopentyl magnesium chloride, cyclopentylmagnesium chloride solution, cylopentylmagnesium chloride, cyclopentylmagnesium cloride, magnesium,chlorocyclopentyl, cylopentyl magnesium chloride, cyclopentyl-magnesium chloride, grogeabzckqtjw-uhfffaoysa-m, chloro cyclopentyl magnesium
PubChem CID 3599845
SMILES Cl[Mg]C1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentylmagnesium chloride
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
IUPAC-Name Magnesium(2+)-cyclopentanidchlorid
Formelmasse 128.88
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in MeTHF