Learn More
Cyclopentylboronsäure, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11935831 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11935831 10 g 10 Gramm
11925831 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935831 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 359060100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 63076-51-7
Summenformel C5H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 113.95
InChI-Schlüssel VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentaneboronic acid, boronic acid, cyclopentyl, cylopentyl boronic acid, cyclopentylboronicacid, pubchem7792, acmc-209ncu, --paclitaxel;paclitaxel, boronic acid, b-cyclopentyl, cyclopentylboronic acid
PubChem CID 2734327
IUPAC-Name Cyclopentylboronsäure
SMILES B(C1CCCC1)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentylboronic acid
Schmelzpunkt 134.0°C to 142.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 10 g
Formelmasse 113.95
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.