Learn More
Cyclopentylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043667
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11381457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01966.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1003-03-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
Cyclopentylamine acts as an important raw material and intermediate used in organic synthesis and pharmaceuticals. Further, it serves as chemokine receptor 2 antagonists. It acts as a ligand in coordination chemistry and forms cis-dichlorobis(cyclopentylamine)platinum(II) complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopentylamin ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organische Synthese und Pharmazeutika. Darüber hinaus dient es als Chemokinrezeptor-2-Antagonist. Es dient als Ligand in der Koordinationschemie und bildet den cis-Dichlor-bis-(Cyclopentylamin)platin(II)-Komplex.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Aceton und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-03-8
Summenformel C5H11N
Molekulargewicht (g/mol) 85.15
MDL-Nummer MFCD00001380
InChI-Schlüssel NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
PubChem CID 2906
IUPAC-Name Cyclopentanamin
SMILES NC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentylamine
Schmelzpunkt -85°C
Dichte 0.862
pH 12.5
Siedepunkt 106°C to 108°C
Flammpunkt 12°C (53°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4505
Menge 25 g
UN-Nummer UN3286
Beilstein 635706
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,acetone and benzene.
Formelmasse 85.15
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cyclopentanamine