Learn More
Cyclopentylacetylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Cyclopentylacetyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopentylacetylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Unter inertem Gas lagern.
Cyclopentylacetylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopentylacetyl chloride |
Dichte | 1.087 |
Siedepunkt | 186°C |
Flammpunkt | 71°C (160°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.4625 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1906113 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |