Learn More
Cyclopentylacetylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11303596
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1122-99-2
C7H11ClO
146.61
MFCD00236031
NILLIUYSJFTTRH-UHFFFAOYSA-N
cyclopentylacetyl chloride, cyclopentaneacetyl chloride, cyclopentylacetylchloride, cylopentylacetyl chloride, acmc-1brgh, cyclopentaneacetylchloride, cyclopentylacetic chloride, cyclopentanacetyl chloride, cyclopentyl acetyl chloride, cyclopentyl-acetyl chloride
3485182
2-Cyclopentylacetylchlorid
ClC(=O)CC1CCCC1
1122-99-2
C7H11ClO
146.61
MFCD00236031
NILLIUYSJFTTRH-UHFFFAOYSA-N
cyclopentylacetyl chloride, cyclopentaneacetyl chloride, cyclopentylacetylchloride, cylopentylacetyl chloride, acmc-1brgh, cyclopentaneacetylchloride, cyclopentylacetic chloride, cyclopentanacetyl chloride, cyclopentyl acetyl chloride, cyclopentyl-acetyl chloride
3485182
2-Cyclopentylacetylchlorid
ClC(=O)CC1CCCC1
Cyclopentylacetyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopentylacetylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclopentylacetyl chloride
Dichte 1.087
Siedepunkt 186°C
Flammpunkt 71°C (160°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4625
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1906113
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 146.62
Reinheit (%) 97%