Learn More
Cyclopentylessigsäure, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497647
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11497647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15696.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1123-00-8 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1123-00-8
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00001387
InChI-Schlüssel YVHAIVPPUIZFBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylacetic acid, cyclopentaneacetic acid, cycylopentylacetic acid, carboxymethyl cyclopentane, cyclopentyl acetic acid, cyclopentyacetic acid, cyclopentanacetic acid, cyclopentyl-acetic acid, 2-cyclopentylaceticacid, cyclopentane acetic acid
PubChem CID 71606
IUPAC-Name 2-Cyclopentylessigsäure
SMILES OC(=O)CC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentylacetic acid
Schmelzpunkt 12°C to 14°C
Dichte 1.023
Siedepunkt 231°C
Flammpunkt 114°C (237°F)
Geruch Rancid
Brechungsindex 1.453
Menge 5 g
Beilstein 2040821
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) ≥97%