Learn More
Ursodeoxycholsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10734271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10734271
Marke: Thermo Scientific Acros 154870250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1123-00-8 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1123-00-8
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00001387
InChI-Schlüssel YVHAIVPPUIZFBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylacetic acid, cyclopentaneacetic acid, cycylopentylacetic acid, carboxymethyl cyclopentane, cyclopentyl acetic acid, cyclopentyacetic acid, cyclopentanacetic acid, cyclopentyl-acetic acid, 2-cyclopentylaceticacid, cyclopentane acetic acid
PubChem CID 71606
IUPAC-Name 2-Cyclopentylessigsäure
SMILES OC(=O)CC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentylacetic acid
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 133.0°C to 134.0°C (23.0 mmHg)
Flammpunkt 109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H9CH2CO2H
Brechungsindex 1.4520 to 1.4540
Menge 25 g
Beilstein 09, 10
Relative Dichte 1.02
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.