Learn More
Cyclopentylthiocyanat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434927
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15434927 2 g 2 Gramm
15444927 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32230.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5263-57-0
Summenformel C6H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 127.21
MDL-Nummer MFCD11100558
InChI-Schlüssel ZTZNTHBAUFZQGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanethiocyanate, cyclopentylsulfanyl formonitrile, cyclopentylrhodanid
PubChem CID 12376019
IUPAC-Name Cyclopentylthiocyanat
SMILES N#CSC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentyl thiocyanate
Siedepunkt 84°C (8 mmHg)
Menge 2 g
Formelmasse 127.21
Reinheit (%) 95%