Learn More
Cyclopentylphenylketon, TRC
Artikelnummer. 30353005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30353005 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353005 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9902651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentylphenylmethanone
CAS 5422-88-8
Summenformel C12 H14 O
Menge 1 g
Synonym Cyclopentylphenylmethanone, Glycopyrronium Bromide Imp. M (EP), Benzoylcyclopentane, Cyclopentyl phenyl ketone, NSC 10749, NSC 401765, Phenyl cyclopentyl ketone, Cyclopentyl-phenyl-ketone
InChI-Formel InChI=1S/C12H14O/c13-12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
SMILES O=C(C1CCCC1)c2ccccc2
IUPAC-Name Cyclopentyl(Phenyl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 174.24
Formelmasse 174.1045