Learn More
Cyclopentylphenylketon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438857 5 g 5 Gramm
11428857 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19976.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5422-88-8 | C12H14O | 174.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5422-88-8
Summenformel C12H14O
Molekulargewicht (g/mol) 174.24
MDL-Nummer MFCD00001378
InChI-Schlüssel VYDIMQRLNMMJBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl phenyl ketone, cyclopentyl phenyl methanone, benzoylcyclopentane, methanone, cyclopentylphenyl, ketone, cyclopentyl phenyl, cyclopentyl-phenyl-methanone, cyclopentylphenylketone, acmc-209leg, phenyl cyclopentyl ketone, cyclopentanylphenylmethanone
PubChem CID 79464
IUPAC-Name Cyclopentyl(Phenyl)methanon
SMILES O=C(C1CCCC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentyl phenyl ketone
Dichte 1.036
Siedepunkt 136°C to 140°C (16 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.544
Menge 5 g
Beilstein 2045903
Formelmasse 174.24
Reinheit (%) 96%